Ácido 2,3-diclorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D3319-25G D3319-5G
TCIAD3319-25GEA 55 EUR
TCIAD3319-25G TCIAD3319-5G
Ácido 2,3-diclorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,3-diclorobenzoico
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Pto. de fusión: 168,3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002413
Núm. CAS: 50-45-3
EINECS: 200-039-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a12898fc0335071a10398a321a15126da9bf0be3&vid=ed99fd78bc322afe163319c411b3755465dcbd82&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C