Ácido 2,4-diclorobenzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0337-25G D0337-500G
TCIAD0337-25GEA 16 EUR
TCIAD0337-25G TCIAD0337-500G
Ácido 2,4-diclorobenzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,4-diclorobenzoico
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 158…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002414
Núm. CAS: 50-84-0
EINECS: 200-067-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6be4bb6227b29dda8ca7131b650a06e08608e198&vid=6fd01b79f122eaf777f1764799c2fa10e6be3b21&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 158.0 to 165.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency