Ácido 2,5-diclorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0338-100G D0338-25G
TCIAD0338-100GEA 73 EUR
TCIAD0338-100G TCIAD0338-25G
Ácido 2,5-diclorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,5-diclorobenzoico
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Pto. Ebullición: 301 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 151…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002416
Núm. CAS: 50-79-3
EINECS: 200-065-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=562db9628a40c492eb3d1058d6abbe255f8d569a&vid=86ca7b767814ed61b706de9bff791bfc59fac23e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C