Ácido 2,6-diclorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D0339-25G
D0339-5G
TCIAD0339-25GEA
26
EUR
TCIAD0339-25G
TCIAD0339-5G
Ácido 2,6-diclorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,6-diclorobenzoico
Formula:
C₇H₄Cl₂O₂ MW: 191,01 g/mol Pto. Ebullición: 299 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 138…139 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002418 Núm. CAS: 50-30-6 EINECS: 200-025-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 142.0 to 145.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...