Ácido 2-clorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C0133-25G C0133-500G
TCIAC0133-25GEA 17 EUR
TCIAC0133-25G TCIAC0133-500G
Ácido 2-clorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-clorobenzoico
Formula: C₇H₅ClO₂
Pto. Ebullición: 285 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 139…142 °C
Densidad: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002412
Núm. CAS: 118-91-2
EINECS: 204-285-4
Índice Merck: 14,02124
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=447d828ac0846366f04f8a51e1a424ad5fc6d5b6&vid=62558bcb7c1ad62de3154c72588bd3c774029e80&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency