Ácido 3-clorobenzoico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C0132-500G C0132-25G
TCIAC0132-500GEA 245 EUR
TCIAC0132-500G TCIAC0132-25G
Ácido 3-clorobenzoico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-clorobenzoico
Formula: C₇H₅ClO₂
Pto. Ebullición: 281 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 122 °C
Densidad: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002491
Núm. CAS: 535-80-8
EINECS: 208-618-4
Índice Merck: 14,02123
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency