Ácido 4-clorobenzoico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido p-clorobenzoico
C0134-500G C0134-25G C0134-100G
TCIAC0134-500GEA 63 EUR
TCIAC0134-500G TCIAC0134-25G TCIAC0134-100G
Ácido 4-clorobenzoico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-clorobenzoico
Formula: C₇H₅ClO₂
Pto. Ebullición: 287 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 123 °C
Densidad: 1,535 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 238 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002531
Núm. CAS: 74-11-3
EINECS: 200-805-9
Índice Merck: 14,02125
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81a0465313a081e776a2a5d5a487f069e62d397e&vid=49da753ecdd5815fe0ad80a26b8e06d3352c2769&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 235.0 to 245.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency