Ácido 5-cloroantranilico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0665-25G A0665-5G
TCIAA0665-25GEA 59 EUR
TCIAA0665-25G TCIAA0665-5G
Ácido 5-cloroantranilico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 5-cloroantranilico
Formula: C₇H₆ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007838
Núm. CAS: 635-21-2
EINECS: 211-230-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2bb8dc245a78618e29924bb9e87930002e650c3&vid=c71b3fb0b7240763d6a3ac4f0fcc20ad3ac34a1b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 207.0 to 212.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity