Ácido 6-cloroantranilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2048-25G C2048-5G
TCIAC2048-25GEA 73 EUR
TCIAC2048-25G TCIAC2048-5G
Ácido 6-cloroantranilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 6-cloroantranilico
Formula: C₇H₆ClNO₂
Pto. Ebullición: 330 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 153…154 °C
Número MDL: MFCD00051530
Núm. CAS: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=822e217d0ce7c2171f61586ad3666b434f37034f&vid=fe5c6c8ebd841fc29800ea7b32b995b14eb1617a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %