Ácido 3-amino-4-clorobenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0635-25G A0635-500G
TCIAA0635-25GEA 36 EUR
TCIAA0635-25G TCIAA0635-500G
Ácido 3-amino-4-clorobenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 3-amino-4-clorobenzoico
Formula: C₇H₆ClNO₂
Pto. Ebullición: 330 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 214…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007671
Núm. CAS: 2840-28-0
EINECS: 220-635-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7304ed554b9237d352146ce09ac4ef0ad9d681af&vid=4808fdc3898995a7c337a1021be7165f31166c2b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 213.0 to 216.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency