Ácido 5-amino-2-clorobenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1913-25G A1913-250G
TCIAA1913-25GEA 96 EUR
TCIAA1913-25G TCIAA1913-250G
Ácido 5-amino-2-clorobenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 5-amino-2-clorobenzoico
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Pto. Ebullición: 330 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 188°C
Densidad: 1,519 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007845
Núm. CAS: 89-54-3
EINECS: 201-916-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d9c72938e30e79a1f2aa58be1bed1329b6d501d&vid=c79e26a13052aaa169e8127d834af945fcfcd7b9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %