Ácido 2-cloro-3-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Mesalazine EP Impurity Q
C2333-25G C2333-5G
TCIAC2333-25GEA 1041 EUR
TCIAC2333-25G TCIAC2333-5G
Ácido 2-cloro-3-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-cloro-3-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄ClNO₄
MW: 201.57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007069
Núm. CAS: 3970-35-2
EINECS: 223-590-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e951d8ffdab44df7671cf870d2f01127e748949&vid=e9f2949f479f4d55a017b2a16b13f27872222576&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C