Ácido 2-cloro-4-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C0764-25G C0764-500G
TCIAC0764-25GEA 16 EUR
TCIAC0764-25G TCIAC0764-500G
Ácido 2-cloro-4-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-cloro-4-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄ClNO₄
MW: 201.57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007209
Núm. CAS: 99-60-5
EINECS: 202-771-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc366b59bd73d3de5e622f66bfc8f2a198ff6fc5&vid=07cd6ceb939f7df10f21a25aa4dd81bcb3d01b54&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 143.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency