Ácido 2-cloro-5-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C0877-25G
C0877-500G
TCIAC0877-25GEA
16
EUR
TCIAC0877-25G
TCIAC0877-500G
Ácido 2-cloro-5-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-cloro-5-nitrobenzoico
Formula:
C₇H₄ClNO₄ MW: 201.57 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007294 Núm. CAS: 2516-96-3 EINECS: 219-739-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 164.0 to 168.0 deg-C |