Ácido 3-cloro-2-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C0988-25G C0988-5G
TCIAC0988-25GEA 148 EUR
TCIAC0988-25G TCIAC0988-5G
Ácido 3-cloro-2-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-cloro-2-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄ClNO₄
MW: 201.57 g/mol
Pto. de fusión: 239°C
Densidad: 1.566
Número MDL: MFCD00007087
Núm. CAS: 4771-47-5
EINECS: 225-313-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04d1422325b8accd8c3af1417c7a03ae8a11d426&vid=84eb13870d263fe9119cac98856fa9b02621de16&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency