Ácido 5-cloro-2-nitrobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C0224-25G C0224-250G
TCIAC0224-25GEA 51 EUR
TCIAC0224-25G TCIAC0224-250G
Ácido 5-cloro-2-nitrobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 5-cloro-2-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄ClNO₄
Pto. de fusión: 135…138 °C
Densidad: 1,593 g/cm³ (18 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007290
Núm. CAS: 2516-95-2
EINECS: 219-738-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2019eb5850d1ca1d9e5418a4c750a2be12b2a0d&vid=abf438c9203415936fe9c878b2f53d9da7e4cc22&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 141.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency