Ácido 4-cloro-3-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C0223-25G C0223-500G
TCIAC0223-25GEA 16 EUR
TCIAC0223-25G TCIAC0223-500G
Ácido 4-cloro-3-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-cloro-3-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄ClNO₄
Pto. de fusión: 180…183 °C
Densidad: 1,645 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007079
Núm. CAS: 96-99-1
EINECS: 202-550-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e672f341d94b9e47003cac5df93bc436b3804e38&vid=f24c978d7c22ba4508fcf147da8597d5da39dd3a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency