Ácido 5-clorosalicilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ácido 5-cloro-2-hidroxibenzoico
C0287-25G C0287-500G
TCIAC0287-25GEA 18 EUR
TCIAC0287-25G TCIAC0287-500G
Ácido 5-clorosalicilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 5-clorosalicilico
Formula: C₇H₅ClO₃
MW: 172.57 g/mol
Pto. Ebullición: 321
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002457
Núm. CAS: 321-14-2
EINECS: 206-283-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfbc394048367ab638101007c2f6fdba3672153c&vid=76bcd473af4489c1ab29989ec1b9945463ee6777&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 178.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency