Ácido 4-clorosalicilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1282-25G C1282-500G
TCIAC1282-25GEA 41 EUR
TCIAC1282-25G TCIAC1282-500G
Ácido 4-clorosalicilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-clorosalicilico
Formula: C₇H₅ClO₃
Número MDL: MFCD00002449
Núm. CAS: 5106-98-9
EINECS: 225-829-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76711b0cab45e8e521cf30f8382fd5e765c305a2&vid=b0445d14f247f5a1d78ea9e3478bb9be0c8e9c97&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity