1,2-Dicloro-4-fluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,4-Dichlorofluorobenzene
D3570-25G D3570-5G
TCIAD3570-25GEA 31 EUR
TCIAD3570-25G TCIAD3570-5G
1,2-Dicloro-4-fluorobenceno ≥98.0% (por GC)
1,2-Dicloro-4-fluorobenceno
Formula: C₆H₃Cl₂F
Pto. Ebullición: 168°C
Pto. de fusión: -1°C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 64°C
Número MDL: MFCD00018119
Núm. CAS: 1435-49-0
EINECS: 215-858-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b111ccd032db9ef8eda04dbb7e2d31d4fe83a60f&vid=b111ccd032db9ef8eda04dbb7e2d31d4fe83a60f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %