1,3-Dicloro-4-fluorobenceno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4-Dichlorofluorobenzene, 2,4-Dichloro-1-fluorobenzene
D2059-25G D2059-500G
TCIAD2059-25GEA 25 EUR
TCIAD2059-25G TCIAD2059-500G
1,3-Dicloro-4-fluorobenceno ≥96.0% (por GC)
1,3-Dicloro-4-fluorobenceno
Formula: C₆H₃Cl₂F
Pto. Ebullición: 173°C
Pto. de fusión: –23 °C
Densidad: 1,4092 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 37°C
Número MDL: MFCD00000580
Núm. CAS: 1435-48-9
EINECS: 406-160-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92e7fdd1f523b3560a6b57774adb1c42b3b4c9fb&vid=128a2bfe48c4d61ed0533f6b546bbe9135b327ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %