1-Cloro-2-fluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0647-10G C0647-25G
TCIAC0647-10GEA 35 EUR
TCIAC0647-10G TCIAC0647-25G
1-Cloro-2-fluorobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Cloro-2-fluorobenceno
Formula: C₆H₄ClF
MW: 130,55 g/mol
Pto. Ebullición: 138°C
Pto. de fusión: –42,5 °C
Densidad: 1,244 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 31°C
Número MDL: MFCD00000533
Núm. CAS: 348-51-6
EINECS: 206-476-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c1be57afe819e767f6d6fc3bd8d01126f7b60&vid=d46046dc0387050e27c48fe0cd9cf7730cb33606&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %