4-Cloro-1,2-difluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,4-Difluorochlorobenzene
C1599-25G C1599-5G
TCIAC1599-25GEA 132 EUR
TCIAC1599-25G TCIAC1599-5G
4-Cloro-1,2-difluorobenceno ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-1,2-difluorobenceno
Formula: C₆H₃ClF₂
MW: 148.54 g/mol
Pto. Ebullición: 127°C
Pto. de inflamación: 36°C
Número MDL: MFCD00042572
Núm. CAS: 696-02-6
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %