5-Cloro-1,3-difluorobenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2514-25G
C2514-5G
TCIAC2514-25GEA
140
EUR
TCIAC2514-25G
TCIAC2514-5G
5-Cloro-1,3-difluorobenceno ≥97.0% (por GC)
5-Cloro-1,3-difluorobenceno
Formula:
C₆H₃ClF₂ Pto. Ebullición: 116°C Densidad: 1,329 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 29°C |
Número MDL:
MFCD00041518 Núm. CAS: 1435-43-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |