2-Cloro-4-fluorobenzaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1465-1G C1465-5G
TCIAC1465-1GEA 17 EUR
TCIAC1465-1G TCIAC1465-5G
2-Cloro-4-fluorobenzaldehído ≥97.0% (por GC)
2-Cloro-4-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄ClFO
Pto. Ebullición: 205 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 60 °C
Número MDL: MFCD00042527
Núm. CAS: 84194-36-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C