3-Cloro-4-fluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1498-25G C1498-5G
TCIAC1498-25GEA 122 EUR
TCIAC1498-25G TCIAC1498-5G
3-Cloro-4-fluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
3-Cloro-4-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Pto. Ebullición: 66 °C (2 -rr)
Pto. de fusión: 44…46 °C
Número MDL: MFCD00011735
Núm. CAS: 34328-61-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0fe1cb982861f61c3abf6c1c98f533d16ea488b&vid=ca44732308e7fd34bae4516d39a7cc3231a897e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 22.0 to 25.0 deg-C