4-Cloro-2-fluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C1597-25G
C1597-5G
TCIAC1597-25GEA
144
EUR
TCIAC1597-25G
TCIAC1597-5G
4-Cloro-2-fluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-2-fluorobenzaldehído
Formula:
C₇H₄ClFO MW: 158,56 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00143282 Núm. CAS: 61072-56-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 58.0 to 61.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |