4-Cloro-3-fluorobenzaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1506-1G C1506-25G C1506-5G
TCIAC1506-1GEA 24 EUR
TCIAC1506-1G TCIAC1506-25G TCIAC1506-5G
4-Cloro-3-fluorobenzaldehído ≥97.0% (por GC)
4-Cloro-3-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄ClFO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00143288
Núm. CAS: 5527-95-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ecc1102a007e11c696612722143de63ce081fe8&vid=a769f30533d7612c27ef32d2c32365de14256ec4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity