2-Cloro-6-fluorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C1002-25G C1002-5G
TCIAC1002-25GEA 48 EUR
TCIAC1002-25G TCIAC1002-5G
2-Cloro-6-fluorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-6-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃ClFN
Pto. Ebullición: 226 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 58…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001780
Núm. CAS: 668-45-1
EINECS: 211-571-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5a20e30a9198a9b15e4fd0994cdb790c5240801&vid=9da1ddc6e6cc696e20586b7b49c97c295b8489f9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C