Ácido 2,4-dicloro-5-fluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D2386-25G
D2386-5G
TCIAD2386-25GEA
135
EUR
TCIAD2386-25G
TCIAD2386-5G
Ácido 2,4-dicloro-5-fluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,4-dicloro-5-fluorobenzoico
Formula:
C₇H₃Cl₂FO₂ Pto. Ebullición: 298 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 141…144 °C |
Número MDL:
MFCD00075281 Núm. CAS: 86522-89-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 142.0 to 146.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...