Ácido 2-cloro-4,5-difluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C1460-25G C1460-250G C1460-5G
TCIAC1460-25GEA 28 EUR
TCIAC1460-25G TCIAC1460-250G TCIAC1460-5G
Ácido 2-cloro-4,5-difluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-cloro-4,5-difluorobenzoico
Formula: C₇H₃ClF₂O₂
Pto. Ebullición: 258 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 103…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077479
Núm. CAS: 110877-64-0
EINECS: 405-380-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e6723fdcbec9a37bec7c8b6c65ee0681554fa5f&vid=de5d099e87898c2bb7ddc3297555756cab124d13&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency