Ácido 2-cloro-4-fluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1350-25G C1350-5G
TCIAC1350-25GEA 100 EUR
TCIAC1350-25G TCIAC1350-5G
Ácido 2-cloro-4-fluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-cloro-4-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄ClFO₂
MW: 174.56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010615
Núm. CAS: 2252-51-9
EINECS: 218-845-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b38f82771cc6e10c2777804a5b886a54be648d4d&vid=688f5dce90af5ce8a3616cb07101e805b685494e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 187.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity