Ácido 3-cloro-2,4,5-trifluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4,5-Trifluoro-3-chlorobenzoic acid
C2261-25G C2261-5G
TCIAC2261-25GEA 116 EUR
TCIAC2261-25G TCIAC2261-5G
Ácido 3-cloro-2,4,5-trifluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-cloro-2,4,5-trifluorobenzoico
Formula: C₇H₂ClF₃O₂
MW: 210.54 g/mol
Número MDL: MFCD00153101
Núm. CAS: 101513-77-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16ce6e9021ee21d1fe308fa53fe628869279e380&vid=4525e48800891aac69ce85bf118f3a018255902a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C