Ácido 3-cloro-4-fluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1275-25G C1275-5G
TCIAC1275-25GEA 84 EUR
TCIAC1275-25G TCIAC1275-5G
Ácido 3-cloro-4-fluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-cloro-4-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄ClFO₂
MW: 174.56 g/mol
Pto. Ebullición: 273
Pto. de fusión: 136
Número MDL: MFCD00042477
Núm. CAS: 403-16-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ebc53fb02398dc932f70ba5350249ed574c6e95&vid=e24122e82e169cd107e8a06869919b950e1d038b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C