Ácido 4-cloro-2-fluorobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1668-1G C1668-25G C1668-5G
TCIAC1668-1GEA 16 EUR
TCIAC1668-1G TCIAC1668-25G TCIAC1668-5G
Ácido 4-cloro-2-fluorobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 4-cloro-2-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄ClFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042468
Núm. CAS: 446-30-0
EINECS: 207-162-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96120d3dfba6b1a99a09a0d4af22565006bd4f13&vid=2c3f9b40d4ae492ae3f7125721531fc2937afaab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity