2-Cloro-6-fluoroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2126-1G C2126-5G
TCIAC2126-1GEA 29 EUR
TCIAC2126-1G TCIAC2126-5G
2-Cloro-6-fluoroanilina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-6-fluoroanilina
Formula: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Pto. Ebullición: 91°C
Pto. de fusión: 32°C
Densidad: 1,349 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00040309
Núm. CAS: 363-51-9
EINECS: 206-657-1
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %