3-Cloro-2-fluoroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1659-25G C1659-5G
TCIAC1659-25GEA 63 EUR
TCIAC1659-25G TCIAC1659-5G
3-Cloro-2-fluoroanilina ≥98.0% (por GC)
3-Cloro-2-fluoroanilina
Formula: C₆H₅ClFN
Pto. Ebullición: 99°C
Número MDL: MFCD00069415
Núm. CAS: 2106-04-9
EINECS: 218-283-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84b9373578badd275e711a99850af6d915108e36&vid=fb1538a61ed060fc2f650f459cc453695dcbcee1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %