5-Cloro-2-fluoroanilina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C1596-25G
C1596-5G
TCIAC1596-25GEA
110
EUR
TCIAC1596-25G
TCIAC1596-5G
5-Cloro-2-fluoroanilina ≥97.0% (por GC)
5-Cloro-2-fluoroanilina
Formula:
C₆H₅ClFN Pto. Ebullición: 105°C Pto. de inflamación: 103°C |
Número MDL:
MFCD00069416 Núm. CAS: 2106-05-0 EINECS: 218-284-1 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |