4-Cloro-2-fluoroanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1169-10G C1169-25G
TCIAC1169-10GEA 28 EUR
TCIAC1169-10G TCIAC1169-25G
4-Cloro-2-fluoroanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Cloro-2-fluoroanilina
Formula: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Pto. Ebullición: 92°C
Densidad: 1,299 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 99°C
Número MDL: MFCD00010625
Núm. CAS: 57946-56-2
EINECS: 261-034-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c038d250a556ea97075dc22a88052324485259dd&vid=5effc25faa3f84a5e82bdee76723e3e335a48b69&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %