2-Cloro-1-fluoro-4-nitrobenceno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Cloro-4-fluoronitrobenceno, 1-Cloro-2-fluoro-5-nitrobenceno
C1041-25G C1041-250G
TCIAC1041-25GEA 16 EUR
TCIAC1041-25G TCIAC1041-250G
2-Cloro-1-fluoro-4-nitrobenceno ≥95.0% (por GC)
2-Cloro-1-fluoro-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Pto. Ebullición: 105°C
Pto. de fusión: 41,5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007206
Núm. CAS: 350-30-1
EINECS: 206-499-3
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=424ca5a246e2d05b8492df20d0e456d9579369e2&vid=b55d8d84263d0f79de7323887295e55803816c14&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency