4-Cloro-2-fluoro-1-nitrobenceno 96,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-Chloro-2-fluoronitrobenzene
C1261-25G
C1261-5G
TCIAC1261-25GEA
61
EUR
TCIAC1261-25G
TCIAC1261-5G
4-Cloro-2-fluoro-1-nitrobenceno 96,0 GC_ASSAY_METHOD
4-Cloro-2-fluoro-1-nitrobenceno
Formula:
C₆H₃ClFNO₂ MW: 175.55 g/mol |
Número MDL:
MFCD00042211 Núm. CAS: 700-37-8 EINECS: 211-842-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Melting point | 47.0 to 50.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |