4-Cloro-3-fluorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2476-25G C2476-5G
TCIAC2476-25GEA 270 EUR
TCIAC2476-25G TCIAC2476-5G
4-Cloro-3-fluorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Cloro-3-fluorofenol
Formula: C₆H₄ClFO
Pto. Ebullición: 84°C
Pto. de fusión: 49…53 °C
Número MDL: MFCD00042583
Núm. CAS: 348-60-7
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a113d9a8514215fab2ec0db383c28f7a09159f2e&vid=d92fa9a4289bcc4acddeda4fff42202ba40eaf12&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C