1,3-Dicloro-5-iodobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1866-25G D1866-5G
TCIAD1866-25GEA 193 EUR
TCIAD1866-25G TCIAD1866-5G
1,3-Dicloro-5-iodobenceno ≥98.0% (por GC)
1,3-Dicloro-5-iodobenceno
Formula: C₆H₃Cl₂I
Pto. Ebullición: 127 °C (20 -rr)
Pto. de fusión: 57 °C
Número MDL: MFCD00001047
Núm. CAS: 3032-81-3
EINECS: 221-216-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1b8306e33a4b9bd1497c02ead1db679dd72aab6&vid=28d1fd9656292e94168e7f255ee083e1456f2d35&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency