1-Cloro-4-iodobenceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1075-25G C1075-250G
TCIAC1075-25GEA 32 EUR
TCIAC1075-25G TCIAC1075-250G
1-Cloro-4-iodobenceno ≥99.0% (por GC)
1-Cloro-4-iodobenceno
Formula: C₆H₄ClI
Pto. Ebullición: 227°C
Pto. de fusión: 57 °C
Densidad: 1,886 g/cm³ (57 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001053
Núm. CAS: 637-87-6
EINECS: 211-305-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb6ea96ca0c38b31a6694987568988dd178abcdb&vid=dacd91d36703947daa3b2d7ae80316eb79569fed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency