4-Cloro-2-iodoanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C1800-25G C1800-5G
TCIAC1800-25GEA 230 EUR
TCIAC1800-25G TCIAC1800-5G
4-Cloro-2-iodoanilina ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-2-iodoanilina
Formula: C₆H₅ClIN
MW: 253,47 g/mol
Número MDL: MFCD01863737
Núm. CAS: 63069-48-7
EINECS: 263-839-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbaa7222e9aec57a3c8d1c4954a4110a4f2cbae5&vid=510f92717df7fcb5f04f98d8714d9c7b9d5c53d3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 40.0 to 44.0 deg-C