2,3,4-Tricloroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0798-25G T0798-5G
TCIAT0798-25GEA 460 EUR
TCIAT0798-25G TCIAT0798-5G
2,3,4-Tricloroanilina ≥98.0% (por GC)
2,3,4-Tricloroanilina
Formula: C₆H₄Cl₃N
MW: 196,46 g/mol
Pto. Ebullición: 292°C
Pto. de fusión: 73 °C
Densidad: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00042819
Núm. CAS: 634-67-3
EINECS: 211-215-6
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0164939971fb5f725e71226a908cfdbd477fdc5&vid=6554dae5bf4d9d7f7c58cb3c02384d88b8aa8905&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency