2,5-Dicloroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0322-25G D0322-500G D0322-100G
TCIAD0322-25GEA 39 EUR
TCIAD0322-25G TCIAD0322-500G TCIAD0322-100G
2,5-Dicloroanilina ≥98.0% (por GC)
2,5-Dicloroanilina
Formula: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Pto. Ebullición: 251 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 46…50 °C
Densidad: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007667
Núm. CAS: 95-82-9
EINECS: 202-455-2
UN: 3442
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e304dad89afee382916c9c9bb63a52f204ca9d5a&vid=ee64fb91b491c584880f71c2d58e30e72a186994&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 52.0 deg-C