2-Cloroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0111-25ML C0111-500ML
TCIAC0111-25MLEA 16 EUR
TCIAC0111-25ML TCIAC0111-500ML
2-Cloroanilina ≥98.0% (por GC)
2-Cloroanilina
Formula: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Pto. Ebullición: 209°C
Pto. de fusión: –2°C
Densidad: 1,213 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 104°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007656
Núm. CAS: 95-51-2
EINECS: 202-426-4
UN: 2019
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,02118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f3039919a17e79c9aefda8183331cd4f346d3cd&vid=7ae9992ad1b57be7f65dd96ae53cccc7023078f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %