3-Cloroanilina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0110-25ML C0110-500ML
TCIAC0110-25MLEA 16 EUR
TCIAC0110-25ML TCIAC0110-500ML
3-Cloroanilina ≥99.0% (por GC)
3-Cloroanilina
Formula: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Pto. Ebullición: 230°C
Pto. de fusión: –10°C
Densidad: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 118°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007765
Núm. CAS: 108-42-9
EINECS: 203-581-0
UN: 2019
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,02118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e62291c23d97e1a37887aefec36759f402acfb9c&vid=062dde078833da276838fbdd94b0db5baa8b2720&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %