4-Cloroanilina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0112-25G C0112-500G
TCIAC0112-25GEA 16 EUR
TCIAC0112-25G TCIAC0112-500G
4-Cloroanilina ≥99.0% (por GC)
4-Cloroanilina
Formula: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Pto. Ebullición: 232 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 69…71 °C
Densidad: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007835
Núm. CAS: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN: 2018
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,02118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64db6904619cb3b029dc20bc7c4747c26a9e0305&vid=b91f0ed330fd3dee583aeccf7034eaea716fb570&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency